Learn More
Penicilina G potásica 100 μg/ml en acetonitrilo/agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318391 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318391 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15935000WL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylpenicillin potassium
CAS 113-98-4
Nombres de analitos o componentes Benzylpenicillin potassium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H17 N2 O4 S . K
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. A (EP), Phenoxymethylpenicillin Imp. A (EP), Benzylpenicillin Potassium, Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. A (EP) as Potassium Salt, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid potassium salt (1:1), 3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monopotassium salt, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monopotassium salt, [2S-(2alpha,5alpha,6beta)]-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monopotassium salt, Penicillin G potassium salt, Benzylpenicillin potassium, Benzylpenicillin potassium salt, Benzylpenicillinic acid potassium salt, Cosmopen, Cristapen, Crytapen, Eskacillin, Falapen, Forpen, Hipercilina, Hyasorb, Hylenta, M-Cillin, Megacillin tablets, Monopen, NSC 131815, Notaral, Novocillin vet., Penicillin G potassium, Pentid, Pentids, Potassium 2,2-dimethyl-6beta-phenylacetamidopenam-3alpha-carboxylate, Potassium 6-(phenylacetamido)penicillanate, Potassium benzylpenicillin, Potassium benzylpenicillinate, Potassium penicillin G, Scotcil, Tabilin, BRL-4939, Benzylpenicillin potassium Pen G, K salt, Carbenicillin Sodium Impurity F as Potassium Salt, Phenoxymethylpenicillin Potassium Impurity A as Potassium Salt, Carbenicillin Impurity F as Potassium Salt, Phenoxymethylpenicillin Impurity A as Potassium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
SMILES [K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Nombre IUPAC Potasio; (2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-[(2-fenilacetil)amino]-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 372.48
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.0546 g/mol