Learn More
Penicillin V, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C16H17KN2O5S |
| Peso molecular | 350.39 |
| Clave InChI | HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M |
| SMILES | [K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O |
| Nombre IUPAC | potassium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Tipo de producto | Metabolite∣API |
| Cantidad | 1 g |
| Peso molecular (g/mol) | 388.48 |
| Mostrar más |