Learn More
Penicilina V, sal de potasio, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16604474 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16604474 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16604474
Marca: Honeywell Fluka R1714100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penicillin V potassium salt
CAS 132-98-9
% máx. CAS ≤ 100%
Beilstein 3899451
Color Incolora
Sinónimo Phenoxymethylpenicillin potassium salt
Peso molecular (g/mol) 388.48 g/mol