Learn More
Thermo Scientific Chemicals Penicilina V, sal de potasio, 99 %
Código de producto. 15354998 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15354998 5 g 5 g
15364998 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15354998 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455230050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 132-98-9 | C16H17KN2O5S | 388.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132-98-9
Fórmula molecular C16H17KN2O5S
Peso molecular (g/mol) 388.48
Número MDL MFCD00051771
Clave InChI HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M
PubChem CID 131673927
SMILES [K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penicillin V potassium salt
Tipo Penicillin V Potassium Salt
Punto de fusión 197.0°C to 202.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Rotación específica +220° to +235° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-[(2-fenoxiacetil)amino]-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico; hidrógeno molecular; potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.48
Porcentaje de pureza ≥98.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Penicillin V potassium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.