Learn More
Melford Sal de potasio de penicilina V
Descripción
Inhibidor de la síntesis de la pared celular bacteriana.
Inhibidor de la síntesis de la pared celular bacteriana. Activo contra bacterias gram positivas y algunas gram negativas. Sensible a b-lactamasa.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Penicillin V Potassium Salt |
| CAS | 132-98-9 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | C16H17KN2O4S |