Learn More
Penicillin V Potassium, MedChemExpress
Código de producto. 16418546
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16418546 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418546 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0975
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Penicillin V Potassium (Phenoxymethylpenicillin potassium salt) is an orally active antibiotic. Penicillin V Potassium inhibits the growth of Streptococci, C. difficile and S. aureus. Penicillin V Potassium can be used for the research of otitis, sinusitis, pharyngitis and tonsillitis.
Penicillin V Potassium (Phenoxymethylpenicillin potassium salt) is an orally active antibiotic. Penicillin V Potassium inhibits the growth of Streptococci, C. difficile and S. aureus. Penicillin V Potassium can be used for the research of otitis, sinusitis, pharyngitis and tonsillitis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penicillin V Potassium
Forma física Solid
CAS 132-98-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H17KN2O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Phenoxymethylpenicillin potassium salt
Información de solubilidad DMSO : 12 mg/mL (30.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6 mg/mL (15.44 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O[K])[C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(COC3=CC=CC=C3)=O)N1C2=O
Peso molecular (g/mol) 388.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.48
Porcentaje de pureza 99.02%