Learn More
Penicilina V beta-sulfóxido-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Penicillin V beta-Sulfoxide-d3 |
| CAS | 148680-07-3 |
| Fórmula molecular | C16 D3 H15 N2 O6 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 6-Phenoxyacetamidopenicillinic Acid-d3 1beta-Oxide, Penicillin-d3 V S-Oxide, [2S-(2alpha,4beta,5alpha,6beta)]-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(phenoxyacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid-d3 4-Oxide, (2S,4S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenoxyacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid-d3 4-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N2O6S/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)25(16)23)17-10(19)8-24-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t11-,12+,14-,25-/m1/s1/i1D3/t11-,12+,14-,16-,25- |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[C@@]1(C)[C@@H](N2[C@@H]([C@H](NC(=O)COc3ccccc3)C2=O)[S@+]1[O-])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-3-metil-4-óxido-7-oxo-6-[(2-fenoxiacetil)amino]-3-(trideuteriometil)-4-tionia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 369.407 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.107 |