Learn More
Gibco™ Solución de penicilina-estreptomicina (10 000 unidades ea.)
Código de producto. 11558876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
11558876 20 x 100 mL paquete de 20
1 options
Código de producto. 11558876 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 15140130
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solución de penicilina-estreptomicina (10 000 unidades ea.)
La combinación de antibióticos penicilina y estreptomicina se usa para impedir la contaminación bacteriana de los cultivos celulares debido a su eficaz acción combinada contra bacterias grampositivas y gramnegativas, respectivamente. La penicilina fue originalmente purificada a partir del hongo Penicillium y actúa interfiriendo directamente con el recambio de la pared celular de las bacterias e indirectamente mediante la activación de la liberación de enzimas que altera aún más la pared celular. La estreptomicina fue originalmente purificada a partir de Streptomyces griseus. La estreptomicina actúa uniéndose a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo que conduce a la inhibición de la síntesis de proteínas y la muerte de bacterias susceptibles. Ofrecemos una variedad de antibióticos y antimicóticos para aplicaciones de cultivo celular.
Esta solución contiene 10.000 unidades de penicilina y 10.000 μg de estreptomicina por ml.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento –5 a – 20 °C
Descripción Solución de penicilina-estreptomicina, 20 x 100 ml, 100X, temperatura de almacenamiento de –5 a –20 °C, antibiótico, penicilina, agente estreptomicina, temperatura ambiente/congelada, contiene 10.000 unidades de penicilina y 10.000 μg de estreptomicina por ml
Concentración 100 x
Formulario Líquido
Tipo de producto Antibiótico
Para utilizar con (aplicación) Prevención de la contaminación del cultivo celular
Cantidad 20 x 100 mL