Learn More
Mezcla de penicilina/estreptomicina/neomicina, Fisher BioReagents
Código de producto. 10063967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
10063967 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 10063967 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP296150
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Interfiere con la síntesis de las paredes celulares bacterianas. Inhibe la síntesis de proteínas
  • Mezcla de antibióticos utilizada para evitar la contaminación bacteriana de cultivos celulares
  • Los tres antibióticos combinados resultan eficaces contra bacterias grampositivas y gramnegativas.
  • La penicilina interfiere con la síntesis de la pared celular bacteriana.
  • La estreptomicina y la neomicina inhiben la síntesis de proteínas en bacterias mediante la unión a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano.
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penicillin/Streptomycin/Neomycin Mixture
Tipo Penicillin/Streptomycin/Neomycin
Forma física Líquido
CAS 1405-10-3, 3810-74-0, 69-57-8, 7647-14-5, 7732-18-5
Envase Frasco de plástico
Filtrado estéril Pass Test
Cantidad 50 mL
Índice Merck 15, 6539
Sinónimo PSN Mixture
compliance-icons
Nombre del producto
  • Penicillin/Streptomycin/Neomycin Mixture
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.