Learn More
Mezcla de penicilina/estreptomicina, Fisher BioReagents
Código de producto. 10003927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10003927 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 10003927 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP295950
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Interfiere con la síntesis de las paredes celulares bacterianas. Inhibe la síntesis de proteínas; se une a la subunidad ribosómica 30S
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penicillin/Streptomycin Mixture
Tipo Penicillin/Streptomycin
Forma física Líquido
CAS 3810-74-0, 69-57-8, 7647-14-5, 7732-18-5
Envase Frasco de plástico
Filtrado estéril Pass Test
Cantidad 50 mL
Índice Merck 15, 8956
compliance-icons
Nombre del producto
  • Penicillin/Streptomycin Mixture
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.