Learn More
Melford Penicilina-estreptomicina
Código de producto. 30018744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018744 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30018744 Proveedor Melford N.º de proveedor P9356050.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
La solución de penicilina/estreptomicina se utiliza ampliamente en cultivos celulares para prevenir la contaminación bacteriana.
La solución de penicilina/estreptomicina se utiliza ampliamente en cultivos celulares para prevenir la contaminación bacteriana. Se agrega a los medios de cultivo celular para crear un ambiente estéril para el crecimiento de las células, inhibiendo la proliferación de bacterias que pueden interferir con el crecimiento celular y los experimentos.
Se utiliza comúnmente en cultivos celulares e investigaciones microbiológicas para prevenir la contaminación bacteriana. Cuando se agrega a un medio de cultivo celular, la solución crea un ambiente estéril desfavorable para el crecimiento bacteriano.
Especificaciones
CAS 3810-74-0
Cantidad 50 mL