Learn More
Sal sódica de penicilina G, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzylpenicillin sodium |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1 |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.0807 |
| Porcentaje de pureza | >95% |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |