Descripción
- La penicilina G es un antibiótico de espectro estrecho derivado de Streptococcus pneumonia
- Se ha utilizado para estudiar las implicaciones diagnósticas y terapéuticas de la secuencia de Enterococcus faecalis de tipo 6 resistente a la gentamicina con menor sensibilidad a la penicilina
- También se utiliza en cultivos celulares, tanto solos como combinados con estreptomicina y otros antibióticos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PENICILLIN G , SODIUM SALT |
| Tipo | Sal de socio de penicilina G |
| Forma física | Polvo |
| CAS | 69-57-8 |
| Color | White |
| Cantidad | 10 mU |
| Fórmula molecular | C16H17N2NaO4S |
| Fórmula lineal | C16H17N2NaSO4 |
| Número MDL | MFCD00069666 |
| Sinónimo | penicillin g sodium, penicillin g sodium salt, crystapen, benzylpenicillin sodium, american penicillin, sodium penicillin g, benzylpenicillin sodium salt, sodium penicillin, pencillin g sodium, sodium benzylpenicillinate |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Penicillin G Sodium Salt, cell culture grade
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G sodiumsalt