Learn More
Penicillin G sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16478766
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478766 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478766 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1463
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Penicillin G sodium salt is a typical β-lactam antibiotic.
Penicillin G sodium salt is a typical β-lactam antibiotic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penicillin G sodium salt
Forma física Solid
CAS 69-57-8
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H17N2NaO4S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Benzylpenicillin sodium salt
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (280.61 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (280.61 mM)
SMILES O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(CC3=CC=CC=C3)=O)N1C2=O)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 356.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.37
Porcentaje de pureza 98.0%