Learn More
Melford Penicilina G, sal sódica
Código de producto. 30018741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018741 5 g 5 g
30018740 25 g 25 g
30018739 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018741 Proveedor Melford N.º de proveedor P930005.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
La penicilina G sódica es la forma de sal sódica de la penicilina G, que es un antibiótico betalactámico de espectro estrecho.
La penicilina G sódica es la forma de sal sódica de la penicilina G, que es un antibiótico betalactámico de espectro estrecho. Es uno de los antibióticos más antiguos y más utilizados, perteneciente a la clase de antibióticos de la penicilina.
La penicilina G sódica interfiere con la síntesis de la pared celular bacteriana. Inhibe la enzima transpeptidasa, que participa en la reticulación de las cadenas de peptidoglicano en la pared celular bacteriana. Esta alteración debilita la estructura de la pared celular, provocando la lisis y muerte celular.
Además, la penicilina G es eficaz contra una amplia gama de bacterias grampositivas, incluidas Streptococcus, Staphylococcus y algunas bacterias anaeróbicas. Es menos eficaz contra las bacterias Gram-negativas.
Se utiliza a menudo como agente selectivo en medios de cultivo para aislar bacterias sensibles a este antibiótico. Su inclusión en el medio de cultivo permite el crecimiento específico de bacterias sin resistencia a la penicilina G.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penicillin G, Sodium Salt
CAS 69-57-8
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C16H17N2NaO4S