Learn More
Melford Penicilina G, sal sódica
Descripción
La penicilina G sódica es la forma de sal sódica de la penicilina G, que es un antibiótico betalactámico de espectro estrecho.
La penicilina G sódica interfiere con la síntesis de la pared celular bacteriana. Inhibe la enzima transpeptidasa, que participa en la reticulación de las cadenas de peptidoglicano en la pared celular bacteriana. Esta alteración debilita la estructura de la pared celular, provocando la lisis y muerte celular.
Además, la penicilina G es eficaz contra una amplia gama de bacterias grampositivas, incluidas Streptococcus, Staphylococcus y algunas bacterias anaeróbicas. Es menos eficaz contra las bacterias Gram-negativas.
Se utiliza a menudo como agente selectivo en medios de cultivo para aislar bacterias sensibles a este antibiótico. Su inclusión en el medio de cultivo permite el crecimiento específico de bacterias sin resistencia a la penicilina G.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Penicillin G, Sodium Salt |
| CAS | 69-57-8 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | C16H17N2NaO4S |