Learn More
Sal de potasio con penicilina G, MP Biomedicals™
Código de producto. 17819436 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mU
Tamaño de la unidad:
25 microunidades
17819436 25 mU 25 microunidades
1 options
Código de producto. 17819436 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210054325
Activo contra bacterias aerobias y anaerobias gram-positivas y gram-negativas. Sal de potasio de penicilina G, MP Biomedicals Es un antibiótico de espectro estrecho. Inhibe la síntesis de la pared celular al unirse a las proteínas de unión a la penicilina (PBP), lo que inhibe la pe
La penicilina G es el fármaco de elección contra Streptococcus pneumoniae, estreptococos de los grupos A, B, C y G, estreptococos del grupo D no enterococos, estreptococos del grupo viridans y estafilococos no productores de penicilinasa.
La sal de potasio de penicilina G se utiliza para estudiar los murosomas de estafilococos y la lisis inducida por penicilina de Streptococcus mutans. Es estable frente a la hidrólisis porβ -lactamasas, como las penicilinasas y las cefalosporinasas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma física Powder
CAS 113-98-4
pH 5 to 7.5 (3% aq. soln.)
Punto de fusión 214°C to 217°C (literature)
Cantidad 25 mU
Fórmula molecular C33H36ClKN4O4S2
Número MDL MFCD00036193
Sinónimo Benzylpenicillin potassium salt
Información de solubilidad Soluble in water (100mg/mL) clear,colorless to light yellow.
Clave InChI HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
SMILES [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Nombre IUPAC potasio [3-(2-cloro-10H-fenotiazina-10-il)propyl]dimetilamina (2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-(2-fenilacetamido)-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 691.34
PubChem CID 23664709
ChEBI CHEBI:7963
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.48
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Penicillin G potassium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G potassium salt