Learn More
Penicilina G, sal de potasio, Fisher BioReagents
Código de producto. 10081693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mU
Tamaño de la unidad:
100 g
10081693 100 mU 100 g
1 options
Código de producto. 10081693 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP914100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 113-98-4 | C33H36ClKN4O4S2 | 691.34 g/mol
Frasco de polietileno; 100 mu
  • La penicilina G es un antibiótico de espectro estrecho que es eficaz contra bacterias grampositivas.
  • Útil para evitar la contaminación microbiana en aplicaciones de cultivo tisular.
  • Funciona como un antibiótico inhibiendo la síntesis de la pared celular. 
  • Para uso exclusivo en investigación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penicillin-G Potassium Salt
Tipo Penicillin G Potassium Salt
Forma física Sólido
CAS 113-98-4
pH 5.5 to 7.5
Punto de fusión 214°C
Pérdida por secado < 1.5%
Envase Frasco de polietileno
Potencia Inclusive between 1440μg/mg
Color Blanco
Cantidad 100 mU
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥85 %
Fórmula molecular C33H36ClKN4O4S2
Número MDL MFCD00036193
Índice Merck 15, 7203
Sinónimo Benzylpenicillin potassium salt
Clave InChI HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
SMILES [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Nombre IUPAC Potasio; (2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-[(2-fenilacetil)amino]-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 691.34
PubChem CID 23664709
ChEBI CHEBI:7963
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.47
Porcentaje de pureza ≥85%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Penicillin-G potassium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.