Learn More
Penicilina G, sal de potasio, al 99,9 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11477600 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mU
100 mU
Tamaño de la unidad:
10 microunidades
100 microunidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477600 10 mU 10 microunidades
11487600 100 mU 100 microunidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477600 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210054310
CAS 113-98-4
Fórmula molecular C33H36ClKN4O4S2
Peso molecular (g/mol) 691.34
Número MDL MFCD00036193
Clave InChI HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
Sinónimo Benzylpenicillin potassium salt
PubChem CID 23664709
ChEBI CHEBI:7963
Nombre IUPAC potasio [3-(2-cloro-10H-fenotiazina-10-il)propyl]dimetilamina (2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-(2-fenilacetamido)-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penicillin G potassium salt
Tipo Penicillin G Potassium Salt
Nombre de nota Potency: 1500-1700 u/mg
Forma física Powder
Color Blanco
Cantidad 10 mU
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.999
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.5
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Penicillin G potassium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G potassium salt