Learn More
Melford Penicilina G, sal de potasio
Descripción
La sal de potasio de penicilina G es un miembro de la clase de antibióticos de penicilina y es eficaz contra una variedad de bacterias grampositivas.
La penicilina G es eficaz contra una amplia gama de bacterias grampositivas, incluidas Streptococcus, Staphylococcus y algunas otras especies. Sin embargo, no es eficaz contra las bacterias Gram-negativas debido a la diferente estructura de su pared celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Penicillin G Potassium Salt |
| CAS | 113-98-4 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | C16H17KN2O4S |