Learn More
Penicillin G potassium, MedChemExpress
Código de producto. 16489865
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489865 250 mg 250 miligramos
16449887 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16489865 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17591
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Penicillin G potassium is a fast-acting antibiotic; used to treat bacterial infections that affect the blood, heart, lungs, joints, and genital areas.
Penicillin G potassium is a fast-acting antibiotic
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penicillin G potassium
Forma física Solid
CAS 113-98-4
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H17KN2O4S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Benzylpenicillin potassium
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (268.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(CC3=CC=CC=C3)=O)N1C2=O)O[K]
Peso molecular (g/mol) 372.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.48
Porcentaje de pureza 98.0%