Learn More
Ácido penicílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Penicillic acid |
| CAS | 90-65-3 |
| Fórmula molecular | C8H10O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Methoxy-5-methyl-4-oxo-2,5-hexadienoic Acid, NSC 402844, gamma-Keto-β-methoxy-Δ-methylene-Δalpha-hexenoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O4/c1-5(2)8(11)6(12-3)4-7(9)10/h4H,1H2,2-3H3,(H,9,10)/b6-4+ |
| SMILES | CO\C(=C\C(=O)O)\C(=O)C(=C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2E)-3-metoxi-5-metil-4-oxohexa-2,5-dienoico |
| Peso molecular (g/mol) | 170.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0579 |