Learn More
Penfluridol, Mikromol™
Descripción
Penfluridol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Penfluridol |
| CAS | 26864-56-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Penfluridol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C28 H27 Cl F5 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Penfluridol, 1-[4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol, 1-[4,4-bis(p-fluorophenyl)butyl]-4-(4-chloro-α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-4-piperidinol, 1-(4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl)-4-hydroxy-4-(3-trifluoromethyl-4-chlorophenyl)piperidine, R-16341 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H27ClF5NO/c29-26-12-7-21(18-25(26)28(32,33)34)27(36)13-16-35(17-14-27)15-1-2-24(19-3-8-22(30)9-4-19)20-5-10-23(31)11-6-20/h3-12,18,24,36H,1-2,13-17H2 |
| SMILES | OC1(CCN(CCCC(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3)CC1)c4ccc(Cl)c(c4)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1-[4,4-bis(4-fluorofenil)butil]-4-[4-cloro-3-(trifluorometil)fenil]piperidin-4-ol |
| Mostrar más |