Learn More
Penflufen 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309184 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309184 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15932000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penflufen
CAS 494793-67-8
Nombres de analitos o componentes Penflufen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H24 F N3 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo N-[2-(1,3-Dimethylbutyl)phenyl]-5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, 5-Fluoro-1,3-dimethyl-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide, Cerenturf Forte, Emesto, N-[2-(1,3-Dimethylbutyl)phenyl]-1,3-dimethyl-5-fluoro-1H-pyrazole-4-carboxamide, Penflufen, Pyflufen
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24FN3O/c1-11(2)10-12(3)14-8-6-7-9-15(14)20-18(23)16-13(4)21-22(5)17(16)19/h6-9,11-12H,10H2,1-5H3,(H,20,23)
SMILES CC(C)CC(C)c1ccccc1NC(=O)c2c(C)nn(C)c2F
Nombre IUPAC 5-fluoro-1,3-dimetil-N-[2-(4-metilpentan-2-il)fenil]pirazol-4-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 317.401
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.19 g/mol