Learn More
Buerkle™ V2Vaso de péndulo de acero inoxidable para la barra telescópica Buerkle™
Código de producto. 10564503 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10564503 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10564503 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53543000
En stock
Vaso de péndulo de acero inoxidable Buerkle™ V2para varilla telescópica Buerkle™ diseñado para oscilarlos automáticamente a una posición horizontal.
  • Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
  • Para uso industrial y el tratamiento del agua
  • Sin derrames
  • Adecuado para ejes profundos y estrechos
  • Ideal para el muestreo de baños, tanques, pozos, cursos de agua abierta, etc.
  • Se pueden alcanzar profundidades de muestreo de hasta 6 m con la varilla telescópica ajustable de aluminio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Vaso de precipitados
Material Acero inoxidable (V2A)
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (imperial) 33.81 oz.
Capacidad (métrico) 1000 mL
Para utilizar con (aplicación) Ejes profundos y estrechos
Para utilizar con (equipo) Varilla telescópica
Altura (imperial) 6.42 in.
Altura (métrico) 163 mm
Longitud (imperial) 7.91 in.
Longitud (métrico) 201 mm