Descripción
- Los muestreadores telescópicos se utilizan a menudo para tomar muestras de superficie de ríos, tanques y lagos.
- Hay una amplia selección de accesorios disponibles para que el TeleScoop sea ideal para la mayoría de las aplicaciones.
- Los accesorios son intercambiables y simplemente encajan en su posición.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Plantilla de hisopado |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 2 L |
| Desechables | Reutilizables |
| Graduado | No |
| Esterilidad | No estéril |