Learn More
Sampling Systems™ Vaso de precipitados de péndulo
Código de producto. 17942042 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Graduado:
No
Sí
Material:
Acero inoxidable
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduado Material Tamaño de la unidad
17942042 1 L No Polipropileno cada uno
17932042 250 mL Sí Polipropileno cada uno
17902122 500 mL No Polipropileno cada uno
17922042 1 L No Acero inoxidable cada uno
17972042 2 L No Polipropileno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17942042 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 5065C1002
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Estos vasos de péndulo oscilan automáticamente a la posición horizontal, lo que significa que es menos probable que las muestras de agua se derramen al usar el TeleScoop.
  • Los muestreadores telescópicos se utilizan a menudo para tomar muestras de superficie de ríos, tanques y lagos.
  • Hay una amplia selección de accesorios disponibles para que el TeleScoop sea ideal para la mayoría de las aplicaciones.
  • Los accesorios son intercambiables y simplemente encajan en su posición.
Especificaciones
Tipo de producto Plantilla de hisopado
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 1 L
Desechables Reutilizables
Graduado No