Learn More
Metabolito de pendimetalina 1 M455H029 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315798 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315798 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15930200AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pendimethalin metabolite 1 M455H029
CAS 73215-11-9
Nombres de analitos o componentes Pendimethalin metabolite 1 M455H029
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H19 N3 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-Benzimidazole, 1-(1-ethylpropyl)-5,6-dimethyl-7-nitro-, 1-(1-Ethylpropyl)-5,6-dimethyl-7-nitro-1H-benzimidazole
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N3O2/c1-5-11(6-2)16-8-15-12-7-9(3)10(4)13(14(12)16)17(18)19/h7-8,11H,5-6H2,1-4H3
SMILES CCC(CC)n1cnc2cc(C)c(C)c(c12)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5,6-dimetil-7-nitro-1-pentan-3-ilbencimidazol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 261.3196
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.1477 g/mol