Learn More
Pendimetalina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pendimethalin D5 |
| CAS | 1219803-39-0 |
| Fórmula molecular | C13 2H5 H14 N3 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dimethyl-2,6-dinitro-N-(2,2,3,4,4-pentadeuteriopentan-3-yl)aniline, Pendimethalin D5 (1-Ethyl(1',1'-D2)propyl(1,2,2-D3)), Pendimethalin D5 (pent-3-yl (2,2,3,4,4)-D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19N3O4/c1-5-10(6-2)14-12-11(15(17)18)7-8(3)9(4)13(12)16(19)20/h7,10,14H,5-6H2,1-4H3/i5D2,6D2,10D |
| SMILES | [2H]C([2H])(C)C([2H])(Nc1c(cc(C)c(C)c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C([2H])([2H])C |
| Nombre IUPAC | 3,4-dimetil-2,6-dinitro-N-(2,2,3,4,4-pentadeuteriopentan-3-il)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 286.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.1689 |