Learn More
Pencycuron, TRC
Código de producto. 30138283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138283 1 g 1 g
30137406 10 g 10 g
17961275 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138283 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2216001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66063-05-6
Fórmula molecular C19 H21 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 328.84
Sinónimo N-[(4-Chlorophenyl)methyl]-N-cyclopentyl-N'-phenylurea, Monceraen 250SC, Monceren, NTN 19701, Pencycuron
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenil)metil]-1-ciclopentil-3-fenilurea
SMILES Clc1ccc(CN(C2CCCC2)C(=O)Nc3ccccc3)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pencycuron
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21ClN2O/c20-16-12-10-15(11-13-16)14-22(18-8-4-5-9-18)19(23)21-17-6-2-1-3-7-17/h1-3,6-7,10-13,18H,4-5,8-9,14H2,(H,21,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1342