Learn More
Pencicurón 50 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311306 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311306 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15920000AL50
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pencycuron
CAS 66063-05-6
Nombres de analitos o componentes Pencycuron
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C19 H21 Cl N2 O
Concentración 50 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21ClN2O/c20-16-12-10-15(11-13-16)14-22(18-8-4-5-9-18)19(23)21-17-6-2-1-3-7-17/h1-3,6-7,10-13,18H,4-5,8-9,14H2,(H,21,23)
SMILES Clc1ccc(CN(C2CCCC2)C(=O)Nc3ccccc3)cc1
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenil)metil]-1-ciclopentil-3-fenilurea
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 328.84
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1342 g/mol