Learn More
Penconazol, TRC
Código de producto. 30136889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136889 5 g 5 g
17923885 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136889 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2218005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66246-88-6
Fórmula molecular C13 H15 Cl2 N3
Peso molecular (g/mol) 284.18
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-, 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole, (±)-Penconazole, CGA 71818, Erluejunzuo, Ofir, Omnex, Omnex WP 10, Penconazole, Pine gel, Regal gel, Topas, Topas (fungicide), Topaze
Nombre IUPAC 1-[2-(2,4-diclorofenil)pentil]-1,2,4-triazol
SMILES CCCC(Cn1cncn1)c2ccc(Cl)cc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penconazole
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15Cl2N3/c1-2-3-10(7-18-9-16-8-17-18)12-5-4-11(14)6-13(12)15/h4-6,8-10H,2-3,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.0643