Learn More
Penconazol-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Penconazole-d7 |
| CAS | 1628110-84-8 |
| Fórmula molecular | C13 D7 H8 Cl2 N3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (±)-Penconazole-d7, CGA 71818-d7, Ofir-d7, Omnex-d7, Topas-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15Cl2N3/c1-2-3-10(7-18-9-16-8-17-18)12-5-4-11(14)6-13(12)15/h4-6,8-10H,2-3,7H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(Cn1cncn1)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| Nombre IUPAC | 1-[3,3,4,4,5,5,5-heptadeuterio-2-(2,4-diclorofenil)pentil]-1,2,4-triazol |
| Peso molecular (g/mol) | 291.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.1082 |