Learn More
Penciclovir, TRC
Código de producto. 30133312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133312 500 mg 500 miligramos
30138463 250 mg 250 miligramos
30011370 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133312 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP221500500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39809-25-1
Fórmula molecular C10 H15 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 253.26
Sinónimo 2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-6H-purin-6-one, Denavir, Penciclovir, VSA 671;
Nombre IUPAC 2-amino-9-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)butilo]-3H-purina-6-uno
SMILES NC1=NC(=O)c2ncn(CCC(CO)CO)c2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penciclovir
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N5O3/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-5-15(8)2-1-6(3-16)4-17/h5-6,16-17H,1-4H2,(H3,11,13,14,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1175
Porcentaje de pureza >95%