Learn More
Penciclovir, MedChemExpress
Código de producto. 16497296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497296 100 mg 100 miligramos
16493347 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16497296 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17424
MedChemExpress Penciclovir (VSA 671) is a potent and selective anti-herpesvirus agent with EC50 values of 0.5, 0.8 μg/ml for HSV-1 (HFEM), HSV-2 (MS), respectively. Penciclovir shows anti-herpesvirus activity with no-toxic. Penciclovir preventes mortality in mouse.
Penciclovir (VSA 671) is a potent and selective anti-herpesvirus agent with EC50 values of 0.5, 0.8 μg/ml for HSV-1 (HFEM), HSV-2 (MS), respectively. Penciclovir shows anti-herpesvirus activity with no-toxic. Penciclovir preventes mortality in mouse.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penciclovir
CAS 39809-25-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H15N5O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo BRL 39123 VSA 671
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (98.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(N)=NC2=C1N=CN2CCC(CO)CO
Peso molecular (g/mol) 253.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.26
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus