Learn More
Diacetato de penciclovir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Penciclovir Diacetate |
| CAS | 97845-72-2 |
| Fórmula molecular | C14 H19 N5 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 9-[4-(acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]butyl]-2-amino-1,9-dihydro-6H-Purin-6-one, BRL 39913, BRU 39913, Di-O-acetylpenciclovir, Penciclovir diacetate, O,O-Diacetylpenciclovir |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19N5O5/c1-8(20)23-5-10(6-24-9(2)21)3-4-19-7-16-11-12(19)17-14(15)18-13(11)22/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H3,15,17,18,22) |
| SMILES | CC(=O)OCC(CCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12)COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-(acetiloximetil)-4-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-il)butilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 337.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.1386 |