Learn More
Penciclovir-d4, TRC
Código de producto. 30414676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30414676 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30414676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP22150225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penciclovir-d4
CAS 1020719-72-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 2H4 H11 N5 O3
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N5O3/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-5-15(8)2-1-6(3-16)4-17/h5-6,16-17H,1-4H2,(H3,11,13,14,18)/i1D2,2D2
SMILES [2H]C([2H])(C(CO)CO)C([2H])([2H])n1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
Nombre IUPAC 2-amino-9-[1,1,2,2-tetradeuterio-4-hidroxi-3-(hidroximetil)butil]-1H-purin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 257.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.1426
Porcentaje de pureza >95