Learn More
Thermo Scientific Chemicals Penciclovir
Código de producto. 17211286 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17211286 1 g 1 g
17221286 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17211286 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 468730010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39809-25-1
Fórmula molecular C10H15N5O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penciclovir
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: 1,7 mg/ml (20 °C).
Punto de fusión De 275,0 °C a 277,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 253,26
Clave InChI JNTOCHDNEULJHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(CCC(CO)CO)C=N2
Nombre IUPAC 2-amino-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-6,9-dihydro-3H-purin-6-one
Peso molecular (g/mol) 253.26