Learn More
Penbutolol sulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16478678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478678 10 mg 10 miligramos
16474557 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1154
MedChemExpress Penbutolol sulfate is able to bind to both beta-1 adrenergic receptors and beta-2 adrenergic receptors (the two subtypes), thus making it a non-selective β blocker.
Penbutolol sulfate is able to bind to both beta-1 adrenergic receptors and beta-2 adrenergic receptors (the two subtypes), thus making it a non-selective β blocker.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penbutolol sulfate
CAS 38363-32-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H29NO2.1/2H2SO4
Cantidad 10 mg
Sinónimo (-)-Terbuclomine
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (14.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H](CNC(C)(C)C)COC1=CC=CC=C1C2CCCC2.[0.5H2SO4]
Peso molecular (g/mol) 340.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.47
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation