Learn More
Sulfato de penbutolol, LoGiCal
Código de producto. 30461121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30461121 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30461121 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1607.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penbutolol sulfate
CAS 38363-32-5
Nombres de analitos o componentes Penbutolol sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C18 H29 N O2 . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Penbutolol sulfate, Di[(2S)-1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]propan-2-ol] sulfate, 2-Propanol, 1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, (2S)-, sulfate (2:1), 2-Propanol, 1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, (2S)-, sulfate (2:1) (salt) (9CI), (-)-Terbuclomine, HOE 39-893d, Levatol, Paginol
Fórmula InChI InChI=1S/2C18H29NO2.H2O4S/c2*1-18(2,3)19-12-15(20)13-21-17-11-7-6-10-16(17)14-8-4-5-9-14;1-5(2,3)4/h2*6-7,10-11,14-15,19-20H,4-5,8-9,12-13H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)/t2*15-;/m00./s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1ccccc1C2CCCC2.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc3ccccc3C4CCCC4.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC (2S)-1-(terc-butilamino)-3-(2-ciclopentilfenoxi)propan-2-ol;ácido sulfúrico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 680.94
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 680.407 g/mol