Learn More
(+)-Penbutolol, MedChemExpress
Código de producto. 16475646
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475646 100 mg 100 miligramos
16461117 50 mg 50 miligramos
16424868 10 mg 10 miligramos
16417617 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475646 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY116790A
MedChemExpress (+)-Penbutolol is a β-adrenoceptor antagonist, with an IC50 of 0.74 μM. (+)-Penbutolol is an optical isomer of l-penbutolol with Na+ channel-blocking action.
(+)-Penbutolol is a β-adrenoceptor antagonist, with an IC50 of 0.74 μM. (+)-Penbutolol is an optical isomer of l-penbutolol with Na+ channel-blocking action.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Penbutolol
CAS 38363-41-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H29NO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo (R)-Penbutolol (+)-Isopenbutolol
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (343.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H](COC1=C(C=CC=C1)C2CCCC2)CNC(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 291.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.43
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation