Learn More
UVP Recarga de lámpara de gas Pen-Ray™
Código de producto. 12853818
Cambiar vista
Click to view available options
Llenado de gas:
Neón
Neón-mercurio
Xenón
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Llenado de gas unitSize
12853818 Neón-mercurio cada uno
12863818 Xenón cada uno
12843818 Neón cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12853818 Proveedor UVP N.º de proveedor 90001601
Especificaciones
Llenado de gas Neón-mercurio
Tensión 500 V
Wavelength 254 nm
Longitud (métrico) 117,3 mm
Material Cuarzo
Tipo de producto Pen Ray