Learn More
Tocris Bioscience™ PEN (mouse)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18786169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18786169 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18786169 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6308/1
GPR83 agonist
PEN (mouse) is a endogenous peptide GPR83 agonist. ProSAAS-derived neuropeptide. Activates phospholipase C (PLC)-mediated signaling cascade in mouse hypothalamus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza 95%
CAS 1236955-25-1
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Peso molecular Observed MW: 2317.62