Learn More
Tartrato de pempidina, LoGiCal
Código de producto. 30459918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30459918 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30459918 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1604.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pempidine Tartrate
CAS 546-48-5
Nombres de analitos o componentes Pempidine Tartrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H21 N . C4 H6 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Piperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1)Piperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Piperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-, tartrate (1:1) (7CI,8CI), Piperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-, tartrate (6CI), 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine monotartrate, M and B 4486, Pempidil, Pempidine bitartrate, Pempidine tartrate, Pempiten, Perolysen, Sinapleg, Synapleg, Tenormal, Tensinol, Tensoral
Fórmula InChI InChI=1S/C10H21N.C4H6O6/c1-9(2)7-6-8-10(3,4)11(9)5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-8H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CN1C(C)(C)CCCC1(C)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico; 1,2,2,6,6-pentametilpiperidina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 305.37
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1838 g/mol