Learn More
Pempidine, MedChemExpress
Código de producto. 16448746
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16448746 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448746 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1382
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Pempidine is a ganglion-blocking drug, introduced as an oral treatment for hypertension.
Pempidine is a ganglion-blocking drug, introduced as an oral treatment for hypertension.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pempidine
CAS 79-55-0
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H21N
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 2.1 mg/mL (13.52 mM)
SMILES CC1(C)CCCC(C)(C)N1C
Peso molecular (g/mol) 155.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.28
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation