Learn More
Pemirolast potassium, MedChemExpress
Código de producto. 16494387
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494387 50 mg 50 miligramos
16488356 100 mg 100 miligramos
16478518 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494387 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0538A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Pemirolast potassium (TWT-8152) is a histamine H1 antagonist and mast cell stabilizer that acts as an antiallergic agent.
Pemirolast potassium (TWT-8152) is a histamine H1 antagonist and mast cell stabilizer that acts as an antiallergic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pemirolast potassium
Forma física Solid
CAS 100299-08-9
Color Yellowish Green
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H7KN6O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo TWT-8152 BMY 26517
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (187.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=N[N-]N=N2)=CN=C3N1C=CC=C3C.[K+]
Peso molecular (g/mol) 266.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.3
Porcentaje de pureza 99.93%