Learn More
Tocris Bioscience™ Pemetrexed
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30000991
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30000991 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30000991 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6185/50
High affinity dihydrofolate reductase inhibitor; also inhibits thymidylate synthase, GARFT and AICART
High affinity dihydrofolate reductase inhibitor (Ki = 7 nM). Also inhibits thymidylate synthase, AICART and glycinamide ribonucleotide formyltransferase (Ki values are 109 nM, and 3.5 μM and 9.3 μM, respectively). Indirectly activates AMPK. Inhibits proliferation of cancer cell lines in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic acid
CAS 137281-23-3
Cantidad 50 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO
Fórmula molecular C20H21N5O6
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.41
Forma física Solid
Pureza >98%
Peso molecular 427.417