Learn More
Pemetrexed, MedChemExpress
Código de producto. 16475136
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475136 100 mg 100 miligramos
16460527 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16475136 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10820
MedChemExpress Pemetrexed (LY231514) is an antifolate, the Ki values of the pentaglutamate of Pemetrexed (LY231514) are 1.3, 7.2, and 65 nM for inhibits thymidylate synthase (TS), dihydrofolate reductase (DHFR), and glycinamide ribonucleotide formyltransferase (GARFT), respectively.
Pemetrexed (LY231514) is an antifolate, the Ki values of the pentaglutamate of Pemetrexed (LY231514) are 1.3, 7.2, and 65 nM for inhibits thymidylate synthase (TS), dihydrofolate reductase (DHFR), and glycinamide ribonucleotide formyltransferase (GARFT), respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pemetrexed
CAS 137281-23-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21N5O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo LY231514
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (584.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(N)=NC2=C1C(CCC3=CC=C(C(N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O)=O)C=C3)=CN2
Peso molecular (g/mol) 427.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.41
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death