Learn More
Pemetrexed sal de disodio 2,5 hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15365058 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15365058 1 g 1 g
15375058 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15365058 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456180010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 357166-30-4
Fórmula molecular C20H19N5Na2O6 . 5/2 H2O
Peso molecular (g/mol) 516.43
Número MDL MFCD13194950
Clave InChI NYDXNILOWQXUOF-CETBVFFHNA-L
Sinónimo pemetrexed disodium hemipenta hydrate
PubChem CID 131673885
Nombre IUPAC (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihidropirrollo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoil]amino]ácido pentanodioico; hidrógeno molecular; sodio; pentahidrato
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(C(CCC3=CC=C(C=C3)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)=CN2)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pemetrexed disodium salt 2.5 hydrate
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.43
Porcentaje de pureza 98%