Learn More
Pemetrexed disodium, MedChemExpress
Código de producto. 16485136
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485136 100 mg 100 miligramos
16470527 50 mg 50 miligramos
16421006 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16485136 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10820A
MedChemExpress Pemetrexed disodium (LY231514 disodium) is an antifolate, the Kis of the pentaglutamate of Pemetrexed disodium are 1.3, 7.2, and 65 nM for inhibits thymidylate synthase (TS), dihydrofolate reductase (DHFR), and glycinamide ribonucleotide formyltransferase (GARFT), respectively.
Pemetrexed disodium (LY231514 disodium) is an antifolate, the Kis of the pentaglutamate of Pemetrexed disodium are 1.3, 7.2, and 65 nM for inhibits thymidylate synthase (TS), dihydrofolate reductase (DHFR), and glycinamide ribonucleotide formyltransferase (GARFT), respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pemetrexed disodium
CAS 150399-23-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19N5Na2O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo LY231514 disodium
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (212.15 mM)
SMILES O=C1NC(N)=NC2=C1C(CCC3=CC=C(C=C3)C(N[C@@H](CCC(O[Na])=O)C(O[Na])=O)=O)=CN2
Peso molecular (g/mol) 471.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.37
Porcentaje de pureza 99.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death